Learn More
1,3-Dimethylbarbitursäure, 99 % (Trockengewicht), Wasser < 6 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414674
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414674 50 g 50 Gramm
11424674 250 g 250 Gramm
11404674 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414674 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13692.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 769-42-6 | C6H8N2O3 | 156.141 g/mol
1,3-Dimethylbarbituric acid is used as a catalyst in the Knoevenagel condensation of a series of aromatic aldehydes. It is also used in the synthesis of 5-aryl-6-(alkyl- or aryl-amino)-1,3-dimethylfuro [2,3-d]pyrimidine derivatives and enantioselective synthesis of isochromene pyrimidinedione derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 769-42-6
Summenformel C6H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 156.141
MDL-Nummer MFCD00006675
InChI-Schlüssel VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethylbarbituric acid, n,n'-dimethylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbarbituricacid, barbituric acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dimethyl barbituric acid, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-1,3,5-trihydropyrimidine-2,4,6-trione
PubChem CID 69860
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-1,3-Diazinan-2,4,6-Trion
SMILES CN1C(=O)CC(=O)N(C1=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethylbarbituric acid
Schmelzpunkt 121°C to 123°C
Menge 50 g
Physikalische Form Kristallpulver
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Beilstein 139810
Formelmasse 156.14
Reinheit (%) 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Wasser <6 %
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimethylbarbituric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dimethylbarbituric acid