Learn More
1,3-Dimethylimidazoliumdimethylphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030231
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11342979
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27788.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 654058-04-5 | C7H15N2O4P | 222.181 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. ionic liquid 1,3-dimethylimidazolium dimethylphosphate ([MMIM][DMP]) + water/ethanol/methanol mixtures exhibit properties which render them suitable as candidates for working pairs in industrial applications of absorption heat pumps or chillers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Ionische Flüssigkeit 1,3-Dimethylimidazolium-Dimethylphosphat ([MMIM][DMP]) + Wasser-/Ethanol-/Methanolgemische weisen Eigenschaften auf, die sie als Kandidaten für die Arbeit von Paaren in industriellen Anwendungen von Absorptionswärmepumpen oder -Kaltwassersätzen geeignet machen.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 654058-04-5
Summenformel C7H15N2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 222.181
MDL-Nummer MFCD08275369
InChI-Schlüssel GSGLHYXFTXGIAQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-dimethylimidazolium dimethyl phosphate, acmc-1b6nn, 1,3-dimethylimidazoliumdimethylphosphate, dsstox_cid_27946, dsstox_rid_82698, dsstox_gsid_47970, 1-methyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate, 1,3-dimethyl-imidazolium dimethylphosphate, 1,3-dimethylimidazolium dimethyl phosphate hplc
PubChem CID 16069365
IUPAC-Name 1,3-Dimethylimidazol-1-ium;dimethyl phosphat
SMILES CN1C=C[N+](=C1)C.COP(=O)([O-])OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethylimidazolium dimethyl phosphate
Dichte 1.277
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 222.18
Reinheit (%) 98%