Learn More
1,3-Dioxolan-2-1, TRC
Artikelnummer. 30009401
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009401 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30009401 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4865255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dioxolan-2-one
CAS 96-49-1
Summenformel C3 H4 O3
Menge 5 g
Synonym Carbonic acid, cyclic ethylene ester (6CI,8CI), 2-Dioxolanone, 2-Oxo-1,3-dioxolane, Cyclic ethylene carbonate, Ethylene carbonate, Ethylene glycol carbonate, Glycol carbonate, JS 1002, Jeffsol EC, NSC 11801, NSC 16568, PC Dilanon, Texacar EC, 1,3-Dioxolan-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
SMILES O=C1OCCO1
IUPAC-Name 1,3-Dioxolan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 88.06
Formelmasse 88.016