Learn More
1,3-Dioxolan 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Dioxolane |
| CAS | 646-06-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,3-Dioxolane |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C3 H6 O2 |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2 |
| SMILES | C1COCO1 |
| IUPAC-Name | 1,3-Dioxolan |
| Mehr anzeigen |