Learn More
1,3-Dioxolan, 99.5 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350148
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11350148 250 mL 250 Milliliter
11330148 1 L 1 Liter
11340148 4 x 1 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11350148 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042897.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.96 €
    44.65 € / 250 Milliliter
    Sparen 9.31 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Als Lösungsmittel, bei Mannich-Reaktion, als Elektrolyt in Batterien
As a solvent, in Mannich reaction, as an electrolyte in batteries.1,3-Dioxolane is used as a solvent for paints, cellulose esters and in organic synthesis. It is used as an extragent for waxes, fats and oils, stabilizer for halogenated hydrocarbons and co monomer in polyacetals preparation. It is used as finishing agent and swelling agent in textiles. It acts as an intermediate for the preparation of acyclovir and vandetanib. It is an essential ingredient in industrial polymers. In polymerization reactions, it acts as a chain length regulator and a chain transfer agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 646-06-0
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.079
MDL-Nummer MFCD00003207
InChI-Schlüssel WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
PubChem CID 12586
ChEBI CHEBI:87597
IUPAC-Name 1,3-Dioxolan
SMILES C1COCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dioxolane
Namenshinweis Stabilized
Schmelzpunkt -95°C
Dichte 1.06 g/mL
Siedepunkt 74°C to 75°C
Flammpunkt 1°C (34°F)
Brechungsindex 1.4
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1166
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether,n-octanol,acetone,chloroform,dichloromethane,ethyl Acetate and methanol.
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dioxolane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dioxolane