Learn More
1,3-Dioxolan, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15621660 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
4 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15621660 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15611660 1 l Glasflasche 1 Liter
15608330 4 l Aluminiumflasche 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15621660 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 184497500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, enthält 75 ppm BHT als Inhibitor, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 646-06-0
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.079
MDL-Nummer MFCD00003207
InChI-Schlüssel WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dioxolan, Glykolformal, Formal-Glykol, 1,3-Dioxacyclopentan, 1,3-Dioxalan, Ethylenglycol-Formal, Glykolmethylenether, Glykol-Formal, Dioxolan Tschechisch, dioxolan czech
PubChem CID 12586
ChEBI CHEBI:87597
IUPAC-Name 1,3-Dioxolan
SMILES C1COCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dioxolan
Namenshinweis Enthält ca. .75 ppm BHT als Inhibitor
Schmelzpunkt -95 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.06 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 76 °C
Flammpunkt −3 °C (26.6 °F)
Zündpunkt 525 °F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex n20/D 1.401 (Lit.)
Menge 500 ml
UN-Nummer UN1166
Beilstein 102453
Formelmasse 74.08 mol
Dampfdruck 70 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus