Learn More
1,3-Dioxolan (stabilisiert mit BHT), TRC
Artikelnummer. 30379635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379635 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4868001L
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dioxolane
CAS 646-06-0
Summenformel C3 H6 O2
Menge 1 L
Synonym Dioxolane (7CI), 1,3-Dioxacyclopentane, 1,3-Dioxolan, 1,3-Dioxole, dihydro-, 5-Crown-2, DIOX, Ethylene glycol formal, Formal glycol, Glycolformal, 1,3-Dioxolane
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
SMILES C1COCO1
IUPAC-Name 1,3-Dioxolan
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
Formelmasse 74.0368