Learn More
1,3-Diphenyl-1,3-Propandion, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11465513 500 g 500 Gramm
11445513 25 g 25 Gramm
11455513 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465513 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13450.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 120-46-7 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, is a minor constituent of licorice found to inhibit mammary tumorigenesis, lymphomas, and leukemias in mice. It acts as a heat stabilizer& antitumour agent. It is used in perfumery and as well as in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Diphenyl-1,3-Propanedion ist ein kleinerer Bestandteil von Lakritz, der nachweislich Brusttumorigenese, Lymphome und Leukämien bei Mäusen hemmt. Dient als Wärmestabilisator und Antitumormittel. Wird sowohl in der Parfümerie als auch in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Ist löslich in Äther, Chloroform und wässrigem Natriumhydroxid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, sauren Anhydriden, Halogenen und Halogensäuren fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-46-7
Summenformel C15H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.259
MDL-Nummer MFCD00003085
InChI-Schlüssel NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okc
PubChem CID 8433
ChEBI CHEBI:75417
IUPAC-Name 1,3-Diphenylpropan-1,3-dion
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Siedepunkt 219°C to 221°C (18 mmHg)
Menge 500 g
Beilstein 514910
Merck Index 14,3009
Löslichkeitsinformationen It is Soluble in ether,chloroform,and aqueous sodium hydroxide. Insoluble in water.
Formelmasse 224.26
Reinheit (%) ≥98%