Learn More
1,3-Diphenyl-1-Butanon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469097 1 g 1 Gramm
11479097 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20654.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1533-20-6 | Molecular Formula: C16H16O | Molecular Weight: 224.303 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1533-20-6
Summenformel C16H16O
Molekulargewicht (g/mol) 224.303
MDL-Nummer MFCD00026345
InChI-Schlüssel GIVFXLVPKFXTCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenyl-1-butanone, 3-phenylbutyrophenone, b-phenylbutyrophenone, acmc-20ap3x, 1,3-diphenyl-butan-1-one, phenyl 2-phenylpropyl ketone, 1-butanone, 1,3-diphenyl, 2-alpha-methylbenzyl acetophenone
PubChem CID 137065
IUPAC-Name 1,3-Diphenylbutan-1-on
SMILES CC(CC(=O)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diphenyl-1-butanone
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Menge 1 g
Formelmasse 224.3
Reinheit (%) 95%