Learn More
1,3-Diphenylaceton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11994841 500 g Glasflasche 500 Gramm
10011040 25 g Glasflasche 25 Gramm
10051070 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11994841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117175000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 102-04-5 | C15H14O | 210.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-04-5
Summenformel C15H14O
Molekulargewicht (g/mol) 210.28
MDL-Nummer MFCD00004795
InChI-Schlüssel YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
PubChem CID 7593
IUPAC-Name 1,3-diphenylpropan-2-one
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Diphenylacetone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 30.0°C to 34.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 330.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2COCH2C6H5
Menge 500 g
Beilstein 07,445
Fieser 01,198; 04,123
Relative Dichte 1.04
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble ethanol, diethyl ether, petroleum ether
Formelmasse 210.27
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit oder kristalline Masse