Learn More
1,3-Diphenylguanidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472268
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11472268 250 g 250 Gramm
11414230 100 g 100 Gramm
11462268 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472268 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15234.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 102-06-7 | C13H13N3 | 211.268 g/mol
1,3-Diphenylguanidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Diphenylguanidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, heißem Benzol, heißem Toluol und verdünnten Mineralsäuren
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-06-7
Summenformel C13H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 211.268
MDL-Nummer MFCD00001758
InChI-Schlüssel OWRCNXZUPFZXOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylguanidine, diphenylguanidine, vulkazit, accelerator d, n,n'-diphenylguanidine, melaniline, denax, vulkacite d, nocceler d, vulkacit d
PubChem CID 7594
IUPAC-Name 1,2-Diphenylguanidin
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=NC2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diphenylguanidine
Schmelzpunkt 146°C to 150°C
Dichte 1.13
Siedepunkt >170°C (decomposition)
Flammpunkt 170°C (338°F)
Geruch Characteristic
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1875653
Merck Index 14,3324
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol, chloroform, hot benzene, hot toluene, and dilute mineral acids
Formelmasse 211.27
Reinheit (%) 97%