Learn More
1,3-Diphenylguanidin, Primärstandard, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397458
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397458 250 g 250 Gramm
11317468 10 g -
11307468 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 031395.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Primärmaterial zur Standardisierung von Säuren
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-06-7
Summenformel C13H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 211.268
MDL-Nummer MFCD00001758
InChI-Schlüssel OWRCNXZUPFZXOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylguanidine, diphenylguanidine, vulkazit, accelerator d, n,n'-diphenylguanidine, melaniline, denax, vulkacite d, nocceler d, vulkacit d
PubChem CID 7594
IUPAC-Name 1,2-Diphenylguanidin
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=NC2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diphenylguanidine
Namenshinweis Primary standard
Schmelzpunkt 148°C to 150°C
Farbe Cremefarben
Dichte 1.130 g/mL
Siedepunkt 170°C (decomposition)
Geruch Characteristic
Menge 250 g
UN-Nummer 3077
Beilstein 1875653
Merck Index 14,3324
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,carbon tetrachloride,chloroform,toluene and ethyl ether. Slightly soluble in water.
Formelmasse 211.27
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver