Learn More
1,3-Diphenylharnstoff, TRC
Artikelnummer. 30387300
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387300 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387300 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD487393100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Diphenylurea
CAS 102-07-8
Summenformel C13 H12 N2 O
Menge 100 g
Synonym Urea, N,N'-diphenyl-, Carbanilide (7CI,8CI), N,N'-Diphenylurea, 1,3-Diphenylcarbamide, 1,3-Diphenylurea, AD 30, DPU, N-Phenyl-N'-phenylurea, NSC 227401, NSC 8485, s-Diphenylurea, sym-Diphenylurea
InChI-Formel InChI=1S/C13H12N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
SMILES O=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
IUPAC-Name 1,3-Diphenylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
Formelmasse 212.095