Learn More
1-(3-Fluorphenyl)-pyrrol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15476157
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15476157 1 g 1 Gramm
15486157 5 g 5 Gramm
15496157 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15476157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33348.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53871-27-5
Summenformel C10H8FN
Molekulargewicht (g/mol) 161.18
MDL-Nummer MFCD02665249
InChI-Schlüssel MMILNBLSOHVLCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-fluorophenyl pyrrole, 1-3-fluorophenyl-1h-pyrrole
PubChem CID 4763720
IUPAC-Name 1-(3-Fluorphenyl)Pyrrol
SMILES FC1=CC=CC(=C1)N1C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Fluorophenyl)pyrrole
Siedepunkt 54°C (0.15 mmHg)
Brechungsindex 1.578
Menge 1 g
Formelmasse 161.18
Reinheit (%) 98%