Learn More
1-(3-Fluorphenyl)-pyrrol, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(3-Fluorophenyl)pyrrole |
| Siedepunkt | 54°C (0.15 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.578 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 161.18 |
| Reinheit (%) | 98% |