Learn More
1,3-Indanedion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081985
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11464873
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12206.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 606-23-5 | C9H6O2 | 146.145 g/mol
It is used in the first stage of forensic identification of latent fingerprints. It is particularly useful for paper, and for items printed with thermal inks such as receipts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verwendung in der ersten Phase der forensischen Identifizierung von latenten Fingerabdrücken. Eignet sich besonders für Papier und für Artikel, die mit Thermodruckfarben, wie z. B. Quittungen, gedruckt werden.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther, Benzol, schwer wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 606-23-5
Summenformel C9H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.145
MDL-Nummer MFCD00003779
InChI-Schlüssel UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
PubChem CID 11815
ChEBI CHEBI:78877
IUPAC-Name Inden-1,3-Dion
SMILES C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Indanedione
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Dichte 1.37
Menge 5 g
Beilstein 1210061
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether,benzene,slightly soluble in water.
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Indanedione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1H-Indene-1,3(2H)-dione