Learn More
1-(3-Iodbenzyl)-piperidin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10670084
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10670084 1 g 1 Gramm
10041434 250 mg 250 Milligramm
10210275 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10670084 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45211DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 859850-87-6
Summenformel C12H16IN
Molekulargewicht (g/mol) 301.171
MDL-Nummer MFCD06797854
InChI-Schlüssel DCRZUICHKJGHQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-iodobenzyl piperidine, 1-3-iodophenyl methyl piperidine, piperidine,1-3-iodophenyl methyl, 1-3-iodo-benzyl-piperidine
PubChem CID 17750314
IUPAC-Name 1-[(3-Iodphenyl)Methyl]Piperidin
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Iodobenzyl)piperidine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 301.17
Reinheit (%) 97%