missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(3-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrol, ≥97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-3175394
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 10075862

Marke: Thermo Scientific Maybridge CC21906CB

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Chemische Identifikatoren

CAS 857283-59-1
Summenformel C11H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 184.198
MDL-Nummer MFCD07772799
InChI-Schlüssel PUPFPJGLDBUOOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-isocyanatophenyl-1h-pyrrole, 1-3-isocyanatophenyl pyrrole, 3-pyrrolylbenzenisocyanate, 1h-pyrrole,1-3-isocyanatophenyl
PubChem CID 7162333
IUPAC-Name 1-(3-Isocyanatophenyl)Pyrrol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)N=C=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-(3-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 184.2
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt