Learn More
1-(3-Methoxyphenyl)-2-(Methylamino)ethanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11494700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494700 250 mg 250 Milligramm
11404710 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494700 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50758.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92188-49-3
Summenformel C10H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.24
MDL-Nummer MFCD08060971
InChI-Schlüssel ZIGVURPVSKJORL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-3-methoxyphenyl-2-methylamino ethanol, 1-3-methoxyphenyl-2-methylamino ethan-1-ol, methylphenylephrine, acmc-20apbf, 1-3-methoxyphenyl-2-methylaminoethanol, rac-1-3-methoxyphenyl-2-methylamino ethanol, benzenemethanol, 3-hydroxy-alpha-methylamino methyl-, monomethyl deriv., r
PubChem CID 134873
IUPAC-Name 1-(3-methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethan-1-ol
SMILES CNCC(O)C1=CC(OC)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol
Menge 250 mg
Formelmasse 181.24
Reinheit (%) 98%