Learn More
1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-on, Mikromol™
Beschreibung
1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-on
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one |
| CAS | 586-37-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H10 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanone, 1-(3-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 3'-methoxy- (8CI), 1-(3-Methoxyphenyl)ethanone, 1-Acetyl-3-methoxybenzene, 3-Acetylanisole, 3-Methoxy-1-acetylbenzene, 3-Methoxyacetophenone, 3-Methoxyphenyl methyl ketone, 3'-Methoxyacetophenon, 3'-Methoxyacetophenone, Methyl 3-methoxyphenyl ketone, NSC 65593, m-Acetylanisole, m-Methoxyacetophenone, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. H (EP), Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity H, Rivastigmine Impurity H |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cccc(c1)C(=O)C |
| IUPAC-Name | 1-(3-Methoxyphenyl)ethanon |
| Mehr anzeigen |