missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Propane-2,2-d2-diamine, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Diaminopropane-2,2-D2 |
| CAS | 352438-78-9 |
| Summenformel | C3 D2 H8 N2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | 1,3-Propane-2,2-d2-diamine (9 CI), 2,2-Dideuteriopropane-1,3-diamine, 1,3-Diaminopropane-d2, 1,3-Diaminopropane-2,2-D2, Trimethylenediamine-d2 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CN)CN |
| IUPAC-Name | 2,2-dideuteriopropane-1,3-diamine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 76.1372 |
| Formelmasse | 76.097 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur