Learn More
1,3-Propan-sulton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15394968 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Unit Size:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15394968 100 g 100 Gramm
15384968 25 g 25 Gramm
15374968 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15394968 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 131421000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1120-71-4 | C3H6O3S | 122.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1120-71-4
Summenformel C3H6O3S
Molekulargewicht (g/mol) 122.14
MDL-Nummer MFCD00005355
InChI-Schlüssel FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9
PubChem CID 14264
ChEBI CHEBI:82370
IUPAC-Name Oxathiolan-2,2-dioxid
SMILES O=S1(=O)CCCO1
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 1,3-Propane sultone
Schmelzpunkt 30.0°C to 33.0°C
Dichte 1.3920g/mL
Siedepunkt 180.0°C (30.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Relative Dichte 1.392
Formelmasse 122.14
Reinheit (%) 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.