Learn More
1,3-Propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10765781 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10765781 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10041410 1 L Glasflasche 1 Liter
11964631 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
15159173 10 L Metalltrommel 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10765781 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131402500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 504-63-2 | C3H8O2 | 76.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-63-2
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.10
MDL-Nummer MFCD00002949
InChI-Schlüssel YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
PubChem CID 10442
ChEBI CHEBI:16109
IUPAC-Name Propan-1,3-Diol
SMILES OCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Propanediol
Schmelzpunkt -32.0°C
Dichte 1.0520g/mL
Siedepunkt 214.0°C
Flammpunkt 140°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO(CH2)3OH
Brechungsindex 1.4380 to 1.4400
Menge 250 mL
Beilstein 01,475
Fieser 13,268
Merck Index 15,9885
Relative Dichte 1.052
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L water. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether,, slightly soluble in benzene
Viskosität 52.7 mPa.s (20°C)
Formelmasse 76.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Ölhaltige Flüssigkeit