Learn More
1,3-Propandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419782
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419782 250 g 250 Gramm
11409782 1000 g 1000 Gramm
11429782 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419782 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10829.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.83 €
    54.65 € / 250 Gramm
    Sparen 13.18 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 504-63-2 | C3H8O2 | 76.10 g/mol
1,3-Propanediol is used as a solvent for thin film preparations, in the production of polymers such as polytrimethylene terephthalate, adhesives, laminates, coatings, moldings, aliphatic polyesters, as an antifreeze and in wood paint. It also acts as a reagent for vinyl epoxide synthon, for epoxide ring-opening, for polymerization reactions and for natural product syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Propandiol wird als Lösungsmittel für Dünnschichtpräparate bei der Herstellung von Polymeren wie Polytrimethylenterephthalat, Klebstoffen, Laminaten, Beschichtungen, Formteilen, aliphatischen Polyestern, als Frostschutzmittel und in Holzfarbe verwendet. Dient auch als Reagenz für Vinyl-Epoxid-Synthon, für Epoxid-Ringöffnung, für Polymerisationsreaktionen und für natürliche Produktsynthesen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln, Chloroformiaten und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-63-2
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.10
MDL-Nummer MFCD00002949
InChI-Schlüssel YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
PubChem CID 10442
ChEBI CHEBI:16109
IUPAC-Name Propan-1,3-Diol
SMILES OCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Propanediol
Schmelzpunkt -26°C
Dichte 1.053
Siedepunkt 214°C
Flammpunkt 140°C (174°F)
Brechungsindex 1.44
Menge 250 g
Beilstein 969155
Merck Index 14,9714
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and alcohol.
Formelmasse 76.1
Reinheit (%) 99%