missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Propandiol di-p-toluensulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11404547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404547 5 g -
11414547 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11404547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21084.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 5469-66-9 | Molecular Formula: C17H20O6S2 | Molecular Weight: 384.46 g/mol

Used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5469-66-9
Summenformel C17H20O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 384.46
MDL-Nummer MFCD00013392
InChI-Schlüssel ODVREDGIWSDQFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis tosyloxy propane, propane-1,3-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, 1,3-propanediol di-p-toluenesulfonate, 1,3-propanediol di-p-tosylate, 1,3-propanediol-di-4-tosylate, 3-4-methylbenzenesulfonyl oxy propyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 3-4-methylbenzenesulfonyl oxy propyl 4-methylbenzenesulfonate, propane-1,3-di-tos, acmc-209liv, 1,3-propanediol ditosylate
PubChem CID 230370
IUPAC-Name 3-(4-Methylphenyl)sulfonyloxypropyl-4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,3-Propanediol di-p-toluenesulfonate
Schmelzpunkt 90°C to 92°C
Menge 5 g
Formelmasse 384.47
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.