Learn More
1,3-Propandithiol, TRC
Artikelnummer. 30414391
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414391 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414391 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7603255G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Propanedithiol
CAS 109-80-8
Summenformel C3 H8 S2
Menge 5 g
Synonym 1,3-Dimercaptopropane, 1,3-Dithiolpropane, 1,3-Propanedimercaptan, 1,3-Trimethylenedithiol, 3-Mercaptopropanethiol, Dithiotrimethyleneglycol, Trimethylene dimercaptan, Trimethylenedithioglycol, Trimethylenedithiol
InChI-Formel InChI=1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
SMILES SCCCS
IUPAC-Name Propan-1,3-dithiol
Molekulargewicht (g/mol) 108.21
Formelmasse 108.0067