Learn More
1,3-Propansulton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408990
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11408990 250 g 250 Gramm
11488980 10 g 10 Gramm
11498980 50 g 50 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11408990
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11923.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1120-71-4 | C3H6O3S | 122.14 g/mol
1,3-Propane sultone is used as a chemical intermediate to introduce sulfopropyl groups into molecules and to confer water solubility and anionic character.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Propan-Sulton wird als chemisches Zwischenprodukt verwendet, um Sulfopropylgruppen in Moleküle einzuführen und Wasserlöslichkeit und anionischen Charakter zu verleihen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml), Chloroform, Estern, Methanol und aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Bitte sehen Sie sich die MSDS vor dem Kauf an. MSDS sind online unter www.alfa.com verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-71-4
Summenformel C3H6O3S
Molekulargewicht (g/mol) 122.14
MDL-Nummer MFCD00005355
InChI-Schlüssel FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9
PubChem CID 14264
ChEBI CHEBI:82370
SMILES O=S1(=O)CCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Propanesultone
Schmelzpunkt 30°C to 33°C
Dichte 1.392
Siedepunkt 179°C to 181°C (30 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 109782
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/ml),chloroform,esters,methanol,and aromatic hydrocartions.
IUPAC-Name Oxathiolan-2,2-dioxid
Formelmasse 122.14
Reinheit (%) 99%