Learn More
1,3-Propansulton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488980
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488980 10 g 10 Gramm
11498980 50 g 50 Gramm
11408990 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11488980 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11923.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.44 €
    41.65 € / 10 Gramm
    Sparen 8.79 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1120-71-4 | C3H6O3S | 122.14 g/mol
1,3-Propane sultone is used as a chemical intermediate to introduce sulfopropyl groups into molecules and to confer water solubility and anionic character.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Propan-Sulton wird als chemisches Zwischenprodukt verwendet, um Sulfopropylgruppen in Moleküle einzuführen und Wasserlöslichkeit und anionischen Charakter zu verleihen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml), Chloroform, Estern, Methanol und aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Bitte sehen Sie sich die MSDS vor dem Kauf an. MSDS sind online unter www.alfa.com verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-71-4
Summenformel C3H6O3S
Molekulargewicht (g/mol) 122.14
MDL-Nummer MFCD00005355
InChI-Schlüssel FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9
PubChem CID 14264
ChEBI CHEBI:82370
SMILES O=S1(=O)CCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Propanesultone
Schmelzpunkt 30°C to 33°C
Dichte 1.392
Siedepunkt 179°C to 181°C (30 mm)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 10 g
Beilstein 109782
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/ml),chloroform,esters,methanol,and aromatic hydrocartions.
IUPAC-Name Oxathiolan-2,2-dioxid
Formelmasse 122.14
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Propanesultone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propane sultone