Learn More
1,3-Pyrendiamin, TRC
Artikelnummer. 30415377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415377 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415377 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP98930050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Pyrenediamine
CAS 92821-64-2
Summenformel C16H12N2
Menge 50 mg
Synonym 1,3-Diaminopyrene
InChI-Formel InChI=1S/C16H12N2/c17-13-8-14(18)12-7-5-10-3-1-2-9-4-6-11(13)16(12)15(9)10/h1-8H,17-18H2
SMILES Nc1cc(N)c2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC-Name Pyren-1,3-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 232.28
Formelmasse 232.1