Learn More
1,3-Thiazol-2-carboxylsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11330567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11330567 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10175493 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330567 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC09501CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 14190-59-1
Summenformel C4H3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 129.133
MDL-Nummer MFCD02094169
InChI-Schlüssel IJVLVRYLIMQVDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazole-2-carboxylic acid, 2-thiazolecarboxylic acid, thiazole-2-carboxylicacid, 2-carboxy-1,3-thiazole, thiazolecarboxylic acid, pubchem16257, thiazole carboxylic acid, 2-carboxythiazole, acmc-209cn5
PubChem CID 2762733
IUPAC-Name 1,3-Thiazol-2-Carbonsäure
SMILES C1=CSC(=N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Thiazole-2-carboxylic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 129.14
Reinheit (%) 95%