Learn More
1-[3-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495107
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15495107 5 g 5 Gramm
15405117 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15495107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32390.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 347194-02-9
Summenformel C9H9F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.164
MDL-Nummer MFCD06797343
InChI-Schlüssel BWANKNAGTRWECQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-3-trifluoromethoxyphenyl ethanol
PubChem CID 44891072
IUPAC-Name 1-[3-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanol
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)OC(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Menge 5 g
Formelmasse 206.16
Reinheit (%) 97%