Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/32 in. AD PEEKsil™ Schläuche
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
500 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
- PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
- Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
- Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | PEEKsil Schläuche 1/32 Zoll Außendurchmesser x 0,025 mm Innendurchmesser x 250 mm Länge |
| Enthält | 2/Packung |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.025 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 250 mm |