Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/32 in. AD PEEKsil™ Schläuche
Description
- Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
- PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
- Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
- Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
Spécification
Spécification
| Typ | PEEKsil Schläuche mit 1/32 Zoll Außendurchmesser x 0.025 mm Innendurchmesser x 50 mm Länge |
| Enthält | 2/Packung |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/32 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.025 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?