Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/32 in. AD PEEKsil™ Schläuche
Artikelnummer. 15278773
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
500 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15278773
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0624345
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein mechanisch robuster, polymerummantelter Quarzglasschlauch für HPLC-Systeme
  • Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
  • PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
  • Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
  • Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
    Spezifikation
    Typ PEEKsil Schläuche mit 1/32 Zoll Außendurchmesser x 0.15 mm Innendurchmesser x 250 mm Länge
    Enthält 2/Packung
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/32 in.
    Innendurchmesser (metrisch) 0.15 mm
    Gesamtlänge (metrisch) 250 mm