Learn More
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanon, Mikromol™
Beschreibung
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone |
| CAS | 943-27-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H16 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Ebastine Imp. B (EP), 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone, Ebastine Related Compound B, Ebastine Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C |
| IUPAC-Name | 1-(4-Tert-Butylphenyl)ethanon |
| Mehr anzeigen |