Learn More
1-[4-(1H-Indol-3-yl)-piperidino]-ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[4-(1H-Indol-3-yl)piperidino]ethan-1-one |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 242.32 |
| Reinheit (%) | 97% |