Learn More
1-[4-(1H-Indol-3-yl)-piperidino]-ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2694936
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10651883 250 mg 250 Milligramm
10456482 1 g 1 Gramm
10567474 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10651883
Marke: Thermo Scientific Maybridge RH01995CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 30030-83-2
Summenformel C15H18N2O
Molekulargewicht (g/mol) 242.322
MDL-Nummer MFCD01764639
InChI-Schlüssel PRFIVCWVSORYRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-1h-indol-3-yl piperidino ethan-1-one, 1-4-1h-indol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, maybridge3_005459, 3-n-acetyl-4-piperidyl indole, 1-acetyl-4-indol-3-ylpiperidine, 3-1-acetyl-4-piperidyl indole, 1-acetyl-4-1h-indol-3-yl piperidine, 3-1-acetylpiperidin-4-yl-1h-indole, 1-4-1h-indol-3-yl-piperidin-1-yl-ethanone
PubChem CID 2728359
IUPAC-Name 1-[4-(1H-Indol-3-yl)piperidin-1-yl]ethanon
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C2=CNC3=CC=CC=C32
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[4-(1H-Indol-3-yl)piperidino]ethan-1-one
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 242.32
Reinheit (%) 97%