Learn More
1-[4-(2,4-Difluorbenzoyl)piperidin-1-yl]ethanon, Mikromol™
Artikelnummer. 30457954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457954 4 x 25 mg -
30052157 100 mg 100 Milligramm
30050894 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457954 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0491.2400254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-[4-(2,4-Difluorbenzoyl)piperidin-1-yl]ethanon, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
CAS 84162-82-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H15 F2 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Ethanone, 1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)-1-piperidinyl]-, Piperidine, 1-acetyl-4-(2,4-difluorobenzoyl)- (9CI), 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
InChI-Formel InChI=1S/C14H15F2NO2/c1-9(18)17-6-4-10(5-7-17)14(19)12-3-2-11(15)8-13(12)16/h2-3,8,10H,4-7H2,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)c2ccc(F)cc2F
IUPAC-Name 1-[4-(2,4-Difluorbenzoyl)piperidin-1-yl]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 267.28
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 267,275 g/mol