missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 1/4-28-Gewinde 0,118 in (3,0 mm)/1/8 in. Anschluss

Artikelnummer. 11518893
Change view
Click to view available options
Material:
CTFE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
11518893 CTFE 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11518893

Marke: Hamilton™ 35072

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hamilton bietet eine breite Palette an inerten Anschlüssen und Verbindungsstücken aus CTFE. Die Anschlüsse sind für die Verwendung mit Luer- und Luer-Lock-Produkten nach Industriestandard wie unsere Spritzen oder 1/4-28- und M6-Anschlüsse mit flachem Boden und Gewinde konzipiert.

Luer-Anschlüsse mit Innen- und Außengewinde und Luer-Lock-Verbindungsstücke 1/4-28- und M6-Verbindungsstücke mit flachem Boden, Adapter und Kupplungen Ventilanschluss, Spritzenkappen und Stopfen NPT- und UNC-Adapter ALLES DURCHSUCHEN

Datenblatt

  • Anschlussmaterial – CTFE
  • Schraubgewinde – 1/8 in.-Anschluss/¼-28
  • Maximaler Druck – 6 bar (87 psi)
  • Verkaufsmenge – 1 x

Spezifikation

Typ 1/8 1/8 in.-Stutzen / 1⁄4-28
Material CTFE
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.