Learn More
1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-piperidin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 287.21 |
| Reinheit (%) | 97% |