Learn More
1-[4-(4-Morpholinyl)-phenyl]-guanidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15436577 1 g 1 Gramm
15446577 5 g 5 Gramm
15456577 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15436577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33726.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 247234-41-9 | C11H16N4O | 220.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 247234-41-9
Summenformel C11H16N4O
Molekulargewicht (g/mol) 220.28
MDL-Nummer MFCD11986905
InChI-Schlüssel ZVZJREQBRCRGLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-morpholinophenyl guanidine, n-4-morpholin-4-ylphenyl guanidine, 4-morpholinophenylguanidine, 4-morpholino phenylguanidine, n-4-morpholin-4-yl-phenyl-guanidine, n-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 1-4-4-morpholinyl phenyl guanidine, 1-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 2-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine
PubChem CID 10176830
IUPAC-Name 2-(4-Morpholin-4-ylphenyl)Guanidin
SMILES NC(N)=NC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]guanidine
Schmelzpunkt ∼220°C (decomposition)
Dichte 1.309
Menge 1 g
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 98%