Learn More
1-(4,5-Dihydro-2-Thiazolyl)-3-Azetidinethiol Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30382742
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30382742 100 mg
30381004 250 mg
30369768 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382742 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD454190100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 179337-57-6
Summenformel C6H11ClN2S2
Molekulargewicht (g/mol) 210.75
Synonym 1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinethiol Monohydrochloride, 2-(3-Mercaptoazetidin-1-yl)-2-thiazoline Hydrochloride, 3-Mercapto-1-(1,3-thiazolin-2-yl)azetidine Hydrochloride
IUPAC-Name 1-(4,5-Dihydro-1,3-Thiazol-2-yl)Azetidin-3-Thiol; Hydrochlorid
SMILES Cl.SC1CN(C1)C2=NCCS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinethiol Hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H10N2S2.ClH/c9-5-3-8(4-5)6-7-1-2-10-6;/h5,9H,1-4H2;1H
Formelmasse 210.0052