Learn More
1,4,7,14,17,20-Hexaoxacyclohexacosan-8,13,21,26-tetron, TRC
Artikelnummer. 30405704
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30405704 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405704 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2849305MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4,7,14,17,20-Hexaoxacyclohexacosane-8,13,21,26-tetrone
CAS 314254-68-7
Summenformel C20 H32 O10
Menge 5 mg
Synonym 4-(Dimethylamino)-1-[1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofuranyl]-1-butanone
InChI-Formel InChI=1S/C20H32O10/c21-17-5-1-2-6-18(22)28-14-10-26-12-16-30-20(24)8-4-3-7-19(23)29-15-11-25-9-13-27-17/h1-16H2
SMILES O=C1CCCCC(=O)OCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCCO1
IUPAC-Name 1,4,7,14,17,20-Hexaoxacyclohexacosan-8,13,21,26-tetron
Molekulargewicht (g/mol) 432.462
Formelmasse 432.2