Learn More
1,4,7,14,17,20-Hexaoxacyclohexacosan-8,13,21,26-tetron, TRC
Artikelnummer. 30393651
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30393651 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393651 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH28493025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4,7,14,17,20-Hexaoxacyclohexacosane-8,13,21,26-tetrone
CAS 314254-68-7
Summenformel C20 H32 O10
Menge 25 mg
Synonym 4-(Dimethylamino)-1-[1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofuranyl]-1-butanone
InChI-Formel InChI=1S/C20H32O10/c21-17-5-1-2-6-18(22)28-14-10-26-12-16-30-20(24)8-4-3-7-19(23)29-15-11-25-9-13-27-17/h1-16H2
SMILES O=C1CCCCC(=O)OCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCCO1
IUPAC-Name 1,4,7,14,17,20-Hexaoxacyclohexacosan-8,13,21,26-tetron
Molekulargewicht (g/mol) 432.462
Formelmasse 432.2