missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4,7-Triazonane, TRC

Artikelnummer. 30448941
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30448941 500 mg -
30457358 50 mg -
30455573 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30448941 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT795273500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4730-54-5
Summenformel C6H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 129.2
IUPAC-Name 1,4,7-Triazonan
SMILES C1CNCCNCCN1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,4,7-Triazonane
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
Formelmasse 129.1266
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.