Learn More
1,4,7-Triazonane, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4,7-Triazonane |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2 |
| Formelmasse | 129.1266 |