Learn More
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononan, TRC
Artikelnummer. 30450970
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450970 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450970 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT798193100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
CAS 96556-05-7
Summenformel C9H21N3
Menge 100 mg
Synonym Octahydro-1,4,7-trimethyl-1H-1,4,7-triazonine, 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane, N,N',N''-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane, TMTAN
InChI-Formel InChI=1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3
SMILES CN1CCN(C)CCN(C)CC1
IUPAC-Name 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazanon
Molekulargewicht (g/mol) 171.28
Formelmasse 171.1735