Learn More
1,4,7-Tris(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437615 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15437615 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26736.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4,7-Tris(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
CAS 122555-91-3
Summenformel C26H50N4O6
MDL-Nummer MFCD05865261
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Synonym do3a tert-butyl ester, tri-tert-butyl 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate, do3a-t-bu-ester, tri-t-butyl 1 4 7 10-tetraazacyclododeca, 1,4,7-tris tert-butoxycarbonylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid tri-tert-butyl ester, tri-tert-butyl 2,2',2-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl triacetate, do3atbu, do3a-tbu-ester, acmc-209al8
InChI-Schlüssel NMHVTLJFPDOJOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN1CCNCCN(CCN(CC1)CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name Tert-butyl-2-[4,7-bis[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 514.708
PubChem CID 11237632
Formelmasse 514.71