Learn More
1,4,8,11-tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437585
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15437585
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26449.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 345612-63-7
Summenformel C18H36N8O4
Molekulargewicht (g/mol) 428.54
MDL-Nummer MFCD09263308
InChI-Schlüssel IELGXFGSUVHRIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4,8,11-tetrakis aminocarbonylmethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, tetam, acmc-20ap3g, cyclam-n,n',n,n'-tetraacetamide, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8,11-tetraacetamide, 1,4,8,11-tetrakis carbamoylmethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, 2,2',2,2'-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8,11-tetrayl tetraacetamide, 2-4,8,11-tris carbamoylmethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan-1-yl acetamide
PubChem CID 30682562
IUPAC-Name 2-[4,8,11-Tris(2-amino-2-oxoethyl)-1,4,8,11-tetrazacyclotetradec-1-yl]acetamid
SMILES NC(=O)CN1CCCN(CC(N)=O)CCN(CC(N)=O)CCCN(CC(N)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4,8,11-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 428.54