Learn More
1-(4-Amino-2-Hydroxyphenyl)ethan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10748304 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10644903 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748304 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB10056DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2476-29-1
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00100636
InChI-Schlüssel QQZFVONVJPXCSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 4'-amino-2'-hydroxyacetophenone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethane-1-one, ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl, 1-4-amino-2-hydroxy-phenyl ethanone, 2-acetyl-5-aminophenol, intermediates-zcf02667, amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetyl-3-hydroxyaniline
PubChem CID 459296
IUPAC-Name 1-(4-amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=C(O)C=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) Tech.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Technischer Gütegrad